1443952
USP
Mineral oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Paraffin oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mineral oil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as:
- Light Mineral Oil
- Mineral Oil, Rectal
- Topical Light Mineral Oil
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
419.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
215 °C - closed cup