Fontos dokumentumok
M5269
Moniliformin sodium salt from Fusarium proliferatum
Szinonimák:
1-Hydroxycyclobut-1-ene-3,4-dione
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C=C1[O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H2O3.Na/c5-2-1-3(6)4(2)7;/h1,5H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FERDNJVXTWPNSA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its acute oral toxicity in mice
- to test its subacute toxic effects in rats
- in characterizing mycotoxins from Aspergillus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges