Fontos dokumentumok
M9381
MOPS sodium salt
≥99.5% (titration)
Szinonimák:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
Teszt
≥99.5% (titration)
Forma
powder
hasznos pH-tartomány
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
oldhatóság
water: 33 % (w/w), clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA.: This research highlights the use of MOPS sodium salt as a novel stabilizing agent for bovine serum albumin (BSA), extending its role beyond a simple buffering agent. The study demonstrates how MOPS sodium salt can improve the stability of BSA under various conditions, providing significant insights for biochemical applications and protein preservation (Gupta BS et al., 2015).
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)