Fontos dokumentumok
69947
MOPS
≥99.5% (titration), powder or crystals, for molecular biology, BioUltra
Szinonimák:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MOPS, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (titration)
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (titration)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a component of Roswell Park Memorial Institute (RPMI) medium for diluting fungal inoculum
- as a buffer in capillary-zone electrophoresis to test performance
- for the dilution of proteins from algal samples
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?