Fontos dokumentumok
M5057
MES sodium salt
BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline
pH
8.9-10.1 (1% in water)
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- To achieve the required density and stretching of DNA fibers during melting of agarose plugs containing genomic DNA
- To equilibrate the Balch homogenizer chamber and to prevent sample hydrolysis before sample homogenization
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)