Fontos dokumentumok
M3058
MES sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Szinonimák:
4-Morpholineethanesulfonic acid, sodium salt, Sodium 2-Morpholinoethanesulfonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
BioPerformance Certified
for molecular biology
form
crystalline powder
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
oldhatóság
water: 335.3 g/L at 20 °C
alkalmasság
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
idegen aktivitás
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Molecular Biology and Cell Culture
- Tested for Endotoxins and Total Aerobic Microbial Count
- Free from DNase, NICKase, RNase, and Protease
- Effective Buffering from pH 5.5-6.7 (25 °C) with a pKa of 6.1 (25 °C)
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.