Fontos dokumentumok
I3766
Isoliquiritigenin
powder
Szinonimák:
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
yellow to orange
oldhatóság
H2O: <0.1 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Géninformáció
rat ... Alox5(25290)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a bone morphogenetic protein (BMP) agonist in zebrafish embryos
- as a guanylyl cyclase activator in zebrafish embryos
- to test its antitumor and antiviral effects against Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.