Fontos dokumentumok
M2319
Mefloquine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(AS)-rel-a-(2R)-2-Piperidinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinemethanol monohydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble 38 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]1(CCCCN1)[C@@H](O)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WESWYMRNZNDGBX-YLCXCWDSSA-N
Alkalmazás
- to treat cochlear organotypic cultures with various doses to evaluate its role in cellular pathway involved in apoptosis
- in screening for in vitro antischistosomal activity
- in cytotoxicity assay of glioblastoma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3