Fontos dokumentumok
PHR1338
Triclosan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, Irgasan
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1682206
API-család
triclosan
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triclosan is a non-ionic broad spectrum antibacterial and antifungal agent, used in personal care products such as antiseptic soaps, toothpastes, fabrics and plastics.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?