ABN912
Anti-Myelin Basic Protein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
MBP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
guinea pig (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Myelin Basic Protein in human cerebellum tissue lysate.