Fontos dokumentumok
BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
Szinonimák:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
UNSPSC kód:
41122401
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
crosshead
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137636
Ma × Mé
12 mm × 30 mm
Hosszúság
30 mm
Átmérő
12 mm
Általános leírás
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)