1097603
USP
Cefazolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cephazolin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefazolin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLYYVTUWGNIJIB-BXKDBHETSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cefazolin for Injection
- Cefazolin in Dextrose Injection
- Cefazolin Sodium
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3