800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)