Fontos dokumentumok
A3653
Actin from bovine muscle
lyophilized powder
Szinonimák:
G-Actin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine muscle
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-GE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
43 kDa
összetétel
Protein, ≥80% biuret
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... LOC(528168)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.