Fontos dokumentumok
N3385
N-Nitroso-N-ethylurea
ISOPAC®
Szinonimák:
ENU, N-Ethyl-N-nitrosourea
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN(N=O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUSGACRLAFQQRL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
1 vial contains 1 g of material calculated on anhydrous basis.
Vigyázat
Feloldás
Jogi információk
ISOPAC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.