Fontos dokumentumok
M0443
Mirtazapine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 8 mg/mL, clear
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HRH1(3269) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3