Fontos dokumentumok
L9783
Leupeptin hydrochloride
powder, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥90% (HPLC)
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3