Fontos dokumentumok
LEU-RO
Roche
Leupeptin
powder, from synthetic, =96.5%
Szinonimák:
Leupeptin hemisulfate salt, Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal hemisulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
Ac-Leu-Leu-argininal x 1/2 H2SO4, synthetic
Teszt
96.5%
Forma
powder
molekulatömeg
Mr 475.6
kiszerelés
pkg of 100 mg (11529048001)
pkg of 25 mg (11017128001)
pkg of 5 mg (11017101001)
pkg of 50 mg (11034626001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Related Categories
Egyediség
Not affected are α-, β-, γ- and δ- chymotrypsin, pepsin, cathepsin D, elastase, renin, and thermolysin.
Alkalmazás
Note: To check other protease inhibitors, try our Protease Inhibitor Set including Antipain Dihydrochloride, Aprotinin, Bestatin, Chymostatin, E-64, EDTA-Na2, Leupeptin, Pefabloc SC, Pepstatin, and Phosphoramidon.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Synthetic, white powder
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Comparison of working concentrations of pefabloc with leupeptin and PMSF is in files.
Working solution: Solvent is recommended in distilled water.
Highly soluble in water (1 mg/ml), methanol, ethanol, acetic acid, dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Poorly soluble in acetone, chloroform, ethyl ether and n-hexane.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
In aqueous solution leupeptin is stable for 1 month at 2 to 8 °C or for at least 6 months at - 15 to -25 °C, stored under nitrogen. For best results, freeze the dissolved inhibitor in aliquots and avoid repeated thawing.
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?