Fontos dokumentumok
A4529
Aprotinin
3-7 TIU/mg solid, lyophilized powder
Szinonimák:
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
biológiai forrás
bovine lung
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
3-7 TIU/mg solid
molekulatömeg
~6,500
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... PTI(404172)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.