L4646
Lipids Cholesterol Rich from adult bovine serum
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Bovine Serum Lipids, Cholesterol Rich Lipids, Lipids from Bovine
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
összetétel
Cholesterol, 9.0-11.0 g/L
Protein, 15.0-25.0 g/L
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Adventitious viral agents, none detected (9 CFR; 113.53)
IgG, none detected (RID)
Microbial content, none detected (USP XXII)
Mycoplasma, none detected (Barile method)
≤6.0 EU/mg cholesterol endotoxin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)