Fontos dokumentumok
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C313C16 H38NaO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)