Fontos dokumentumok
SML0971
Ki 16425
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[[[4-[4-[[[1-(2-Chlorophenyl)ethoxy]carbonyl]amino]-3-methyl-5-isoxazolyl]phenyl]methyl]thio]-propanoic acid, Ki16425
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S(CCC(=O)O)Cc1ccc(cc1)c2[o]nc(c2NC(=O)OC(C)c3c(cccc3)Cl)C
InChI
1S/C23H23ClN2O5S/c1-14-21(25-23(29)30-15(2)18-5-3-4-6-19(18)24)22(31-26-14)17-9-7-16(8-10-17)13-32-12-11-20(27)28/h3-10,15H,11-13H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLIFMNUXGDHTRO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research