Fontos dokumentumok
L6010
α-Lactalbumin from bovine milk
Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
Szinonimák:
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
Méret kiválasztása
51 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
51 600,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
típus
Type III
Teszt
≥85% (PAGE)
Forma
lyophilized powder
minőség
calcium depleted
molekulatömeg
14,178 Da by calculation
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Ca: ≤0.3 mol/mol
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... LALBA(281894)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)