L0130
β-Lactoglobulin from bovine milk
≥90% (PAGE), lyophilized powder
Szinonimák:
β-LG, Bos d 5, beta-LG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Teszt
≥90% (PAGE)
Forma
lyophilized powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... LGB(280838)
Egyéb megjegyzések
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)