L4040
Lactoferrin human
recombinant, expressed in rice, Partially iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in rice
Teszt
≥70% protein basis (Bradford)
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... LTF(4057)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)