54326
Lipase B Candida antarctica immobilized on Immobead 150, recombinant from Aspergillus oryzae
≥1800 U/g
Szinonimák:
Candida lipase, Immobilized lipase, Recombinant lipase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Candida antarctica)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Aspergillus oryzae
form
beads
specifikus aktivitás
≥1800 U/g
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
fungus ... LIPB(1170790)
Általános leírás
Lipase B from Candida antarctica (CAL-B) is a serine hydrolase, α/β-hydrolase, and is a member of the lipase family. CAL-B is composed of an α/β-hydrolase fold and the active site contains a Ser-His-Asp catalytic triad.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3