Fontos dokumentumok
SML3059
Sigma-Aldrich
Lacosamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, ADD 243037, ADD-243037, ADD243037, Erlosamide, LCM, SPM-927, SPM927
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.29
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 13 to 18° (C=0.5g/100mL, MeOH)
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule V
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lacosamide is an orally active anticonvulsant that blocks voltage-gated sodium channels (VGSCs) selectively in their inactivated state (IC50 = 16 μM/Nav1.8, 182 μM/Nav1.7, 415 μM/Nav1.3) over resting state by enhancing slow inactivation. In addition to in vivo anticonvulsant activity (ED50 = 4.5 mg/kg in mice via i.p., 3.9 mg/kg in rats via p.o. by maximal electroshock seizure test), lacosamide also shows therapeutic efficacy in various pain models (10-30 mg/kg in rats via i.p.).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)