Fontos dokumentumok
PHR2723
Linoleyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Linoleyl alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1367647
API-család
linoleyl alcohol
kiszerelés
pkg of 5x200 mg
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg