Fontos dokumentumok
1367647
USP
Linoleyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
linoleyl alcohol
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Octyldodecanol
- Oleyl Alcohol
- Cetostearyl Alcohol
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg