Fontos dokumentumok
1.06044
Supelco
Dichloromethane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-838-9
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
gőznyomás:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
tartalmaz
2-methyl-2-butene as stabilizer
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤5.0 mg/L
áteresztőképesség
240 nm, ≥70%
245 nm, ≥90%
260 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
oldhatóság
20 g/L
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv® solvents exhibit high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solution of Ethyl acetate/Ethanol is a greener alternative to dichloromethane for chromatographic purification and thus has been enhanced for Safer Solvents and Auxiliaries. Click here for more information.
Alkalmazás
Intended for HPLC and UHPLC-MS applications.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
    —a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
    —reduced risk of column clogging
  • packed in borosilicate glass bottles for minimum metal ion contaminations
  • lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
    —< 5ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 99 %
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
The product is stabilized with 2-Methyl-2-buten.
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Protocols
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.