Merck
439223
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
suitable for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Szinonimák:
Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.9%
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
gőznyomás:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
tartalmaz
40-150 ppm amylene as stabilizer
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
párolgási maradék
<0.0003%
szín
APHA: ≤10
clear
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
alkalmasság
passes test for HPLC
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dichloromethane (DCM) is a chlorinated organic solvent with a wide range of industrial applications. It has C2v symmetry, low boiling point, high density and is immiscible in water. Degradation of DCM by various methods has been reported. Ultrasonic absorption studies of liquid DCM shows strong relaxation effect. A study reports the dielectric characteristics of DCM over a wide frequency range. DCM is susceptible to degradation with time, which can be suppressed by adding amylene as a stabilizer.
Alkalmazás
Dichloromethane (Methylene chloride) may be used in the following processes:
  • To compose ultrasonic baths for cleaning and protection of aluminum coating over atactic-PMMA (poly(methyl methacrylate)) for dielectric studies.
  • Preparation of AMBF3 (ammoniomethyltrifluoroborate)-conjugated biomolecules.
  • Sample preparation for GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) analysis.
  • Preparation of ammonium acetate solvent mixture in combination with isopropanol, acetonitrile and water for mass spectral analysis of neutral lipids.
  • Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC and spectrophotometry.
  • As an extractant for 2,2-dithioethyl-4-(2′-pyridyl)-4-butyro-γ-lactone.
Meets ACS specifications
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rodney C Baker et al.
Methods in enzymology, 538, 89-105 (2014-02-18)
Mass spectrometry technology has enabled significant advances in detailing the alterations of the lipidome in response to pathological conditions or experimental manipulations. Lipids comprise a wide range of compounds with functions that include structural, intracellular signaling, trafficking, and storage. Characterization
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Daniela Giustarini et al.
Nature protocols, 8(9), 1660-1669 (2013-08-10)
This protocol describes a procedure for determining glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) concentrations in blood and other tissues. Artifactual oxidation to GSSG of 5-15% of the GSH found in a sample can occur during deproteination of biological samples with
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)