Fontos dokumentumok
L0668
Anti-LAMP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD107B, Anti-LGP110, Anti-Lysosomal Membrane Glycoprotein-type B (LGP-B), Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~110 kDa
faj reaktivitás
human (predicted), mouse, rat
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg using whole extract of rat NRK cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMP2(3920)
mouse ... Lamp2(16784)
rat ... Lamp2(24944)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3