Fontos dokumentumok
L0419
Anti-LAMP1−Cy3™ antibody produced in rabbit
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD107a, Anti-LAMPA, Anti-LGP120, Anti-Lysosomal-associated membrane protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1-2 mg/mL
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells, rat NRK cells and mouse 3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2