PRS3627
Anti-LAMP-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Lysosomal-associated membrane protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Lamp2(16784)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)