MABC39
Anti-LAMP-1 (CD107a) Antibody, clone 1D4B
clone 1D4B, from rat
Szinonimák:
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D4B, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Lamp1(16783)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC (Chen, 1985).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Tumor Markers
Minőség
Western Blot Analysis: 1:50,000 dilution of this antibody detected LAMP-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
NIH/3T3 cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1