Fontos dokumentumok
A5968
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Ap-1 Antibody, Ap1 Antibody, Ap1 Antibody - Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Jun
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 39 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human colon carcinoma
microarray: suitable
western blot: 1:200 using HeLa nuclear extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... JUN(3725)
Általános leírás
Anti-AP-1/c-Jun recognizes an epitope located on the c-Jun DNA binding domain. This epitope is highly conserved in c-Jun, Jun B and Jun D proteins of chicken, mouse, rat, and human. By immunoblotting, the antibody reacts specifically with AP-1/c-Jun (a single band or occasionally a doublet at 39kDa region). Additional bands of lower molecular weight may be observed. Staining of AP-1/c-Jun band(s) is inhibited by the AP-1/c-Jun immunizing peptide (amino acid residues 246-263).
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunochemistry
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)