Fontos dokumentumok
I3159
IMD-0354
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)