Merck
SML3128
Sigma-Aldrich
HU-308
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1S,4S,5S)-4-[4-(1,1-Dimethylheptyl)-2,6-dimethoxyphenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, HU308
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H42O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D 180.0 to 130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to dark beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C1=CC(OC)=C(C(OC)=C1)[C@]2(C=C([C@@H]3C(C)([C@H]2C3)C)CO)[H])C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
HU-308 is a potent, selective agonist of the cannabinoid receptor CB2. The Ki values for CB2 vs. CB1 are 22.7nM and >10 mM, respectively. HU-308 has anti-inflammatory and neuroprotective properties, and reduces liver damage in a hepatic ischemia/reperfusion injury model.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3