Merck
I9157
Sigma-Aldrich
Iodoplatinate spray reagent
Szinonimák:
Iodoplatinate Detection Spray
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NA.26
leírás
0.15% potassium chloroplatinate and 3% potassium iodide in dilute hydrochloric acid
Minőségi szint
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Iodoplatinate spray reagent is suitable for the detection of alkaloids, sulfur amines and organic nitrogen containing compounds on Thin Layer Chromatography (TLC) plates.
Alkalmazás
Iodoplatinate spray reagent has been used in the determination of radiochemical identity of N-13 Ammonia using Thin Layer Chromatography (TLC).
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Extraction of plant secondary metabolites
Natural Products, Volume 2 (2006)
The
Peter JHS
Radiochemical Syntheses: Further Radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography and New Strategies for Their Production, 6, 671-676 (2015)
Bioautography guided screening of selected Indian medicinal plants reveals potent antimycobacterial activity of Allium sativum extracts-implication of non-sulfur compounds in inhibition.
Rajiniraja M and Jayaraman G
Leukemia, 6, 671-676 (2014)