Merck
39090
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
for TLC derivatization, ≥98.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12N2OS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.37
Beilstein:
189065
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for TLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (S)
≥98.0%
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
285-288 °C (lit.)
oldhatóság
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Alkalmazás
for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen
Egyéb megjegyzések
Reagent for the determination of silver, palladium and mercury ; Determination of gold; Used in the photometric determination of autoradiograms
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
5 (4-dimethylaminobenzylidene) rhodanine as a reagent for the spectrophotometric determination of copper and manganese.
Ojeka, E. O., and J. F. Iyun
Global Journal of Pure and Applied Sciences, 10.4, 577-583 (2004)
G. Jangg
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 183, 255-255 (1961)
G.H. Ayres et al.
Analytica Chimica Acta, 24, 241-241 (1961)
L.E. Lichtenstein
Analytical Chemistry, 47, 465-465 (1975)
Reinhard Dallinger et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 289(4), R1185-R1195 (2005-05-21)
Like all other animal species, terrestrial pulmonate snails require Cu as an essential trace element. On the other hand, elevated amounts of Cu can exert toxic effects on snails. The homeostatic regulation of Cu must therefore be a pivotal goal