Fontos dokumentumok
SAB4700877
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma antibody produced in mouse
clone 4S.B3
Szinonimák:
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4S.B3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, nonhuman primates
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
elérési szám
NM_000619.2
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody 4S.B3 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
Immunogen
Interferon gamma derived from human leukocytes
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg