Fontos dokumentumok
I2519
Monoclonal Anti-Interleukin-8 antibody produced in mouse
clone 6217, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-CXCL8, Anti-IL-8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6217, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 25 μg/mL using using calcium ionophore- and PMA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
izotípus
IgG1
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL8(3576)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?