Merck
GW22495
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-6 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BSF2, Anti-CDF, Anti-HGF, Anti-HSF, Anti-IFN-beta-2, Anti-IFNB2, Anti-IL-6
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
citations:
19
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Genway 15-288-22495
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Immunogén
Immunogen Sequence: GI # 10834984, sequence 30-212
Recombinant interleukin 6 (interferon, β 2)
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)