Fontos dokumentumok
SAB1400140
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL6 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BSF2, Anti-HGF, Anti-HSF, Anti-IFNB2, Anti-IL6
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D12, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Related Categories
Immunogen
IL6 (NP_000591, 29 a.a.-212 a.a.) full-length recombinant protein.
Sequence
SPVPPGEDSKDVAAPHRQPLTSSERIDKQIRYILDGISALRKETCNKSNMCESSKEALAENNLNLPKMAEKDGCFQSGFNEETCLVKIITGLLEFEVYLEYLQNRFESSEEQARAVQMSTKVLIQFLQKKAKNLDAITTPDPTTNASLLTKLQAQNQWLQDMTTHLILRSFKEFLQSSLRALRQM
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4