Fontos dokumentumok
I5403
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-2 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
IGFBP-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.04 μg/mL
molekulatömeg
~36 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt ~31 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGFBP2(3485)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3