Merck
908312
Sigma-Aldrich
Acetaminophen-(ring-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C213C6H9NO2
Molekulatömeg:
157.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)