SRP3063
IGF-Binding Protein 2 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
IBP-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
31.5 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGFBP2(3485)
Általános leírás
Recombinant human IGF-BP2 is a 31.5kDa protein consisting of 289 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3