Fontos dokumentumok
A3264
Albumin from sheep serum
lyophilized powder
Szinonimák:
Adh1p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
Teszt
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
hybridization: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
sheep ... ALB(443393)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)