SAB5600127
Anti-Rabbit IgG antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG03, purified immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
RMG03, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
rabbit
technika/technikák
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)