Fontos dokumentumok
I7659
Monoclonal Anti-Interleukin-1α antibody produced in mouse
clone 3405, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IL-1α
About This Item
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3405, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: 25 μg/mL
neutralization: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL1A(3552)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1